N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 97%
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 120…122 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II