6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 75.4 EUR
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150,14 g/mol
Pto. de fusión: 242…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068174
Núm. CAS: 6272-26-0