5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7147-25G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 92.8 EUR
APOSOR7147-25G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₇BO₃S
Pto. de fusión: 142…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075681
Núm. CAS: 206551-43-1