Ácido 1,4-fenildimetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 53.8 EUR
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
Ácido 1,4-fenildimetabórico
Ácido 1,4-fenildimetabórico
Formula: C₆H₈B₂O₄
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236018
Núm. CAS: 4612-26-4