Benzo[b]furan-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-5-ylboronic acid
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 85.7 EUR
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
MW: 161,9500 g/mol
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038999
Núm. CAS: 331834-13-0