2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid
OR7153-5G
APOSOR7153-5GEA 157 EUR
APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BClO₃
MW: 262,4966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039000
Núm. CAS: 612832-83-4