4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 128 EUR
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039002
Núm. CAS: 1003298-85-8
UN: 1759
ADR: 8,II