4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-5GEA 37.7 EUR
APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₇BO₃
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039003
Núm. CAS: 333788-94-6