2-Biphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 75.4 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 167…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00136929
Núm. CAS: 4688-76-0