4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 111 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formula: C₁₂H₁₂B₂O₄
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151795
Núm. CAS: 4151-80-8