Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
OR7164-1G OR7164-5G OR7164-10G
APOSOR7164-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7164-1G APOSOR7164-5G APOSOR7164-10G
Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico 98%
Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Pto. de fusión: 161…166 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411558
Núm. CAS: 223463-14-7