Ácido 2-bromo-5-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
Ácido 2-bromo-5-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-bromo-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412794
Núm. CAS: 214360-62-0