5-Metil-1,3-ciclohexanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 264 EUR
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona 98%
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. de fusión: 125…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010379
Núm. CAS: 4341-24-6