2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 1520 EUR
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425930
Núm. CAS: 373384-12-4