3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 29 EUR
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788411
Núm. CAS: 858364-78-0