4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03701685
Núm. CAS: 1024017-53-5