Ácido 4-Butoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
Ácido 4-Butoxifenilborónico
Ácido 4-Butoxifenilborónico
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427054
Núm. CAS: 105365-51-3