3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 228…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039010
Núm. CAS: 175883-63-3