4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR7181-100G OR7181-25G
APOSOR7181-100GEA 215 EUR
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683107
Núm. CAS: 209919-30-2