4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Pto. de fusión: 238…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683104
Núm. CAS: 161950-10-3