Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7183-5G
APOSOR7183-5GEA 39.3 EUR
APOSOR7183-5G
Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412793
Núm. CAS: 444120-94-9