Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
OR7184-25G OR7184-5G OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA 92.8 EUR
APOSOR7184-25G APOSOR7184-5G APOSOR7184-250MG
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 98%
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094998
Núm. CAS: 444120-91-6