Ácido 3-cloro-4-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7185-5G
OR7185-1G
OR7185-250MG
OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA
87
EUR
APOSOR7185-5G
APOSOR7185-1G
APOSOR7185-250MG
APOSOR7185-10G
Ácido 3-cloro-4-piridinmetabórico 97%
Ácido 3-cloro-4-piridinmetabórico
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Pto. de fusión: 95…97 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD03425942 Núm. CAS: 458532-98-4 |