2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 29 EUR
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114675
Núm. CAS: 128676-84-6