4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 219 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
MW: 204.08 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093068
Núm. CAS: 374538-04-2