4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7191-1G OR7191-250MG
APOSOR7191-1GEA 274 EUR
APOSOR7191-1G APOSOR7191-250MG
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
4-Cyclopentylphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039014
Núm. CAS: 945837-57-0