2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 343 EUR
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039015
Núm. CAS: 1050510-36-5