3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 0 EUR
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039016
Núm. CAS: 411229-76-0