Ácido 3,5-dicloro-4-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 134 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
Ácido 3,5-dicloro-4-metoxifenilborónico
Ácido 3,5-dicloro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BCl₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039018
Núm. CAS: 175883-61-1