Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7196-1G
OR7196-25G
OR7196-5G
APOSOR7196-1GEA
29
EUR
APOSOR7196-1G
APOSOR7196-25G
APOSOR7196-5G
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01075703 Núm. CAS: 151169-74-3 |