Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
OR7201-1G OR7201-5G
APOSOR7201-1GEA 190 EUR
APOSOR7201-1G APOSOR7201-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formula: C₇H₁₆BBrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631222
Núm. CAS: 137297-49-5
UN: 3272
ADR: 3,III