4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7205-1G
OR7205-5G
OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA
0
EUR
APOSOR7205-1G
APOSOR7205-5G
APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₂BNO₂ Pto. de fusión: 227 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01074642 Núm. CAS: 28611-39-4 |