4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 78.3 EUR
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03452755
Núm. CAS: 361543-99-9