3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7208-100G
OR7208-25G
OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA
724
EUR
APOSOR7208-100G
APOSOR7208-25G
APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Pto. de fusión: 235…242 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01114648 Núm. CAS: 301699-39-8 |