N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 128 EUR
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229.612 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039023
Núm. CAS: 178432-25-2