1-terc-Butil-4-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 91.5 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-terc-Butil-4-iodobenceno
1-terc-Butil-4-iodobenceno
Formula: C₁₀H₁₃I
Pto. Ebullición: 243 °C
Densidad: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052339
Núm. CAS: 35779-04-5