4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G
OR7222-25G
OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7222-1G
APOSOR7222-25G
APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₉BO₃ Pto. de fusión: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039027 Núm. CAS: 121219-08-7 |