4-Indoleboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Indolylboronic acid, (1H-Indol-4-yl)boronic acid
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 469 EUR
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095175
Núm. CAS: 220465-43-0