5-Indoleboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 26.1 EUR
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319013
Núm. CAS: 144104-59-6