3,4,5-Trimetoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 98.6 EUR
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimetoxianilina 98%
3,4,5-Trimetoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Pto. Ebullición: 293
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008393
Núm. CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4