3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 0 EUR
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412069
Núm. CAS: 142273-84-5