4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA 169 EUR
APOSOR7233-25G APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,983 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788426
Núm. CAS: 279262-11-2