6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 101 EUR
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₃
Pto. de fusión: 311 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093087
Núm. CAS: 156641-98-4