2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 55.1 EUR
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093044
Núm. CAS: 163105-89-3