4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA 676 EUR
APOSOR7236-1G APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01114676
Núm. CAS: 355004-67-0