2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 112 EUR
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Pto. de fusión: 222…226 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319041
Núm. CAS: 223433-45-2