4-(Morpholino)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7242-1G
OR7242-250MG
OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA
0
EUR
APOSOR7242-1G
APOSOR7242-250MG
APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₄BNO₃ Pto. de fusión: 126…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095169 Núm. CAS: 186498-02-2 |