4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Nonyloxy)phenyl)boronic acid
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 286 EUR
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₂₅BO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04039033
Núm. CAS: 173392-87-5