4-Nonylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 158 EUR
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formula: C₁₅H₂₅BO₂
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093070
Núm. CAS: 256383-45-6