4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₂₃BO₃
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00982004
Núm. CAS: 121554-09-4